Kluczowe dokumenty
341602G
Avanti
L-α-Phosphatidylcholine
40% (Soy), Avanti Polar Lipids
Synonim(y):
L-α-Phosphatidylcholine (Soy-40%)
Wybierz wielkość
50 G
832,00 zł
832,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
832,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
832,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Soy PC (40%), Avanti Research - A Croda Brand
Formularz
granular
opakowanie
pkg of 1 × 50 g (341602G-50g)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
phospholipids
lipid extracts
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Soy phosphatidylcholine (PC) or lecithin is isolated from Glycine Max (soybean). It is a phospholipid mixture with phosphatidylcholine as a major component, followed by phosphatidylethanolamine and phosphatidylinositol.[1]
Zastosowanie
Soy PC (40%) has been used in the preparation of cytochrome c-encapsulated liposomes for proteoliposomes internalization studies.[2]
Działania biochem./fizjol.
Soy phosphatidylcholine (PC) is rich in polyunsaturated fatty acids (PUFAs) and is used to mimic biological membranes.[3] It has wide applications as an emulsifier in the food, pharmaceuticals and cosmetics industries.[1] Soy PC based liposomes are useful as a carrier for anticancer drug, paclitaxel.[4]
Opakowanie
125 mL Amber Wide Mouth Glass Bottle with Screw Cap (341602G-50g)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sergey Deyev et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 130, 296-305 (2018-07-01)
Since their discovery, liposomes have been widely employed in biomedical research. These nano-size spherical vesicles consisting one or few phospholipid bilayers surrounding an aqueous core are capable of carrying a wide variety of bioactive compounds, including drugs, peptides, nucleic acids
Development of paclitaxel-loaded liposomal nanocarrier stabilized by triglyceride incorporation
Hong SS, et al.
International journal of nanomedicine, 11, 4465-4465 (2016)
Soybean phosphatidylcholine liposomes as model membranes to study lipid peroxidation photoinduced by pterin
Thomas AH, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1858(1), 139-145 (2016)
Behavioral effect of phosphatidylcholine isolated from soy lecithin in streptozotocin induced experimental alzheimers model
Gulkari VD, et al.
Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 6(3), 702-709 (2017)