100500P
Avanti
E. coli Extract Total
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
E. coli Całkowity ekstrakt lipidowy
Wybierz wielkość
501,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
501,00 zł
Polecane produkty
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 g (100500P-1g)
pkg of 1 × 100 mg (100500P-100mg)
pkg of 5 × 100 mg (100500P-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
typ lipidu
lipid extracts
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)