Merck
Z768332
Labeling tape
W × L 3/4 in. × 500 in., red
Synonim(y):
label tape, red tape
About This Item
Kod UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
Materiały
red
opakowanie
pkg of 1 roll
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech LBTP-1400
szer. × dł.
3/4 in. × 500 in.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
  • Strong, durable, oil & abrasion resistant, waterproof, and non-staining
  • Great for general identification and color coding
  • Temperature Range: -23°C to +121°C
  • Accepts marking using pen, pencil, or permanent marker
  • Stick to most surfaces including glass, plastic, and metal
  • Repositionable, clean removable adhesive system which leaves no residue
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2