Kluczowe dokumenty
Z768375
Labeling tape
blue, W × L 3/4 in. × 2160 in.
Synonim(y):
niebieska taśma, taśma z etykietami
Wybierz wielkość
1 ROLL
194,00 zł
194,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ROLL
194,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
194,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
blue
opakowanie
pkg of 1 roll
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech LBTP-2300
szer. × dł.
3/4 in. × 2160 in.
Opis ogólny
  • Mocne, trwałe, odporne na olej i ścieranie, wodoodporne i niebrudzące
  • Doskonałe do ogólnej identyfikacji i kodowania kolorami
  • Zakres temperatur: od -23°C do +121°C
  • Możliwość znakowania długopisem, ołówkiem lub markerem permanentnym
  • Przykleja się do większości powierzchni, w tym szkła, plastiku i metalu
  • Repozycjonowalny, czysty, usuwalny system klejący, który nie pozostawia śladów
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)