Kluczowe dokumenty
BAF134730000
Bel-Art® Write-on Tape Dispenser
Economy model, Multi-Roll
Synonim(y):
dyspenser taśmy z etykietami, przecinarka do taśm
Wybierz wielkość
1 EA
301,00 zł
301,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
301,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
301,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F13473-0000
dł. × szer. × wys.
30.2 cm × 14.3 cm × 12.1 cm
Opis ogólny
Zapewnia gładką powierzchnię do pisania, dzięki czemu etykietowanie jest łatwe i szybkie. Gdy oznaczona taśma jest przesuwana i odcinana na ząbkowanej krawędzi, nowa długość taśmy etykietowej jest umieszczana na platformie do pisania. Plastikowa krawędź tnąca jest wtopiona w obudowę. Rolki taśmy o różnych szerokościach i kolorach mogą być mieszane na wrzecionach, które mieszczą 5 lub więcej wąskich rolek 12 - 19 mm (½ - ¾") lub 4 - szerokie rolki 25 mm (1"). Wrzeciona można łatwo wyjmować z urządzenia w celu załadunku i rozładunku, a także regulować, aby pomieścić rolki o średnicy rdzenia 25 lub 75 mm (1 lub 3 cale).
Cechy i korzyści
Zawiera trzy plastikowe dyski oddzielające, które zapewniają płynne, wolne od zaczepów dozowanie do czterech rolek taśmy; Dodatkowe dyski oddzielające są dostępne osobno.
Wbudowane wgłębienia na długopis na dozowniku pomagają utrzymać przybory do pisania pod ręką
Idealny do użytku z pełną linią taśm do pisania serii 13463, które są dostępne w 6 kolorach i 3 szerokościach; Zawiera jedną bezpłatną rolkę białej taśmy do pisania ½".
Zawiera otwory montażowe do bezpiecznego przymocowania do blatu (śruby nie są dołączone); Może być również przymocowany do powierzchni pionowych za pomocą adaptera do montażu na ścianie (nie jest dołączony, BAF134730001).
Inne uwagi
Dozownik taśmy Economy Write-On jest przeznaczony do prostszych zastosowań, ponieważ plastikowa krawędź tnąca jest uformowana w obudowie. Otwory montażowe w podstawie urządzenia można wykorzystać do przymocowania do blatu stołu.
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Write-on is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)