Kluczowe dokumenty
Z154075
Sigma-Aldrich
Pinch clamps for SJ joints
joint: SJ 35/20
Wybierz wielkość
1 EA
235,00 zł
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
235,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
stainless steel
Połączenie
joint: SJ35/20
Opis ogólny
Stosować z zestawami kulowymi do chromatografii błyskowej i kolbami odbieralnika z wyparką obrotową.
For use with Z137294, and for Ace pressure filter/drying funnels.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 6
1 of 6
Labeling tape W × L 3/4 in. × 500 in., red
Z768332
Labeling tape
Labeling tape blue, W × L 3/4 in. × 500 in.
Z768324
Labeling tape
Labeling tape green, W × L 3/4 in. × 500 in.
Z768316
Labeling tape
Labeling tape yellow, W × L 3/4 in. × 500 in.
Z768308
Labeling tape
Labeling tape white, W × L 3/4 in. × 500 in.
Z768294
Labeling tape