Kluczowe dokumenty
Z744039
Sigma-Aldrich
KitAlysis Vials
Synonim(y):
Opakowanie 96 fiolek (8x30) z tacką do układania w stosy
Wybierz wielkość
1 EACH
395,00 zł
395,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
395,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.22
395,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Opis ogólny
KitAlysis Vials to zestaw 96 fiolek z powłoką, które są kompatybilne z platformą KitAlysis High-Throughput Screening Platform. Fiolki te umożliwiają użytkownikowi przesiewanie własnych katalizatorów i ligandów przy użyciu 24-dołkowego bloku reakcyjnego KitAlysis.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)