Kluczowe dokumenty
Z685011
Ace sparger with hose barb
stopcock size 0-3 mm, L × O.D. 400 mm × 10 mm, porosity 145-174 μm
Wybierz wielkość
1 EA
1510,00 zł
1510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1510,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
1510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 6452-03
dł. × śr. zewn.
400 mm × 10 mm
rozmiar kurka
0-3 mm
wielkość porów
145-174 μm porosity
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Sparger tube with Ace fritted bottoms are available in various porosities. Top has either 0-3 or 0-5 mm stopcock and a 90 degree side arm hose connection. 10 mm O.D. spargers fit inside #11 Ace-Threds, 14 mm O.D. within #15 Ace- Threds.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)