Kluczowe dokumenty
Z507679
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip
Fit #7 Ace-Thred, O.D. × L 7 mm × 135 mm, porosity 4-8 μm (E)
Wybierz wielkość
1 EA
144,00 zł
144,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
144,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
144,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 943525
śr. zewn. × dł.
7 mm × 135 mm
wielkość porów
4-8 μm porosity (E)
Zastosowanie
Rurka do dyspersji gazu Ace z porowatą końcówką z karbowanego szkła nadaje się do precyzyjnej dyspersji.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)