Kluczowe dokumenty
SLW3830/06M
Pyrex® Gas distribution tubes
porosity grade 3
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3830/06M
Wybierz wielkość
2 EA
365,00 zł
365,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EA
365,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
365,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass tube
colorless tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
producent / nazwa handlowa
SciLabware 3830/06M
śr. zewn. naparstka
15 mm
probówka śr.
8 mm
wielkość porów
grade 3 porosity
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
  • Idealny do rozpraszania gazu w cieczach
  • Rurka ze szkła borokrzemianowego ze spiekaną gilzą
  • Wybór porowatości gilzy w celu uzyskania optymalnej wielkości pęcherzyków gazu
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)