Kluczowe dokumenty
Z408700
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip
Fit #7 Ace-Thred, O.D. × L 7 mm × 135 mm, porosity 145-174 μm (A)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 943521
śr. zewn. × dł.
7 mm × 135 mm
wielkość porów
145-174 μm porosity (A)
Powiązane kategorie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)