Kluczowe dokumenty
Z408735
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip
Fit #11 Ace-Thred, O.D. × L 10 mm × 150 mm, porosity 70-100 μm (B)
Wybierz wielkość
1 EA
224,00 zł
224,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
224,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
224,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 720204
śr. zewn. × dł.
10 mm × 150 mm
wielkość porów
70-100 μm porosity (B)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1