Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
universal design
pore size
10 μm
General description
We recommend this filter for solvent inlet applications. The 10 μm filter protects the HPLC system from contamination while minimizing pump cavitation problems. Compatible with the 1.5 mm (1/16") I.D. tubing used with many HPLC pumps.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?