Kluczowe dokumenty
Z177482
1591 rura rozpraszająca gaz
polyethylene
Wybierz wielkość
4 EA
451,00 zł
451,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
4 EA
451,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
451,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polyethylene
opakowanie
pack of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F13691-0000
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Linear bell-mouthed fitting has sealed-in PE disc, 70 μm porosity, at large end; 30.5 cm (12 in.) L × 6.35 mm (1/4 in.) I.D. Tube is fitted to the other end, 2.54 cm bell (1 in.) O.D.
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. what is the porosity?
    1 answer
    1. Porosity is a measurement of open space in a filter and is not determined for this product. The pore rating of the porous polyethylene disc is considered “COARSE” meaning the pores range in diameter from 90µm to 130µm.