Przejdź do zawartości
55058
Bottom-of-the-Bottle filter/sparger
pore size 2 μm
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Upchurch Scientific, Inc A-435
diam.
28 mm
pore size
2 μm
General description
Bottom-of-the-Bottle filter/sparger is an accessory for use with Mobile Phase Reservoir System.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Bottom-of-the-Bottle is a trademark of IDEX Health & Science, LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)