Kluczowe dokumenty
Z680516
Duran® HPLC bottle pressure plus connection systems
capacity 1,000 mL
Synonim(y):
1129820
Wybierz wielkość
2 EA
666,00 zł
666,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EA
666,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
666,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
clear bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
round bottle
Połączenie
joint threadedGL 45
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 1129820
Parametry
1.5 bar max. pressure
pojemność
1,000 mL
śr. × wys.
101 mm × 225 mm
Opis ogólny
Z łatwą do odczytania skalą i dużym polem etykietowania dla łatwego znakowania. Kompletny system składający się z: Duran® pressure plus butelka laboratoryjna z 4-portową zakrętką; cztery złącza śrubowe i silikonowe uszczelki.
Możliwe jest podłączenie węży o różnych średnicach (1,6 i 3,2 mm), a także sterylnych zestawów do wyrównywania ciśnienia (filtr membranowy 0,2 μm).
Cechy i korzyści
  • Akceptuje dwie różne średnice sztywnych lub półsztywnych rurek (1,6 lub 3,2 mm)
  • Nieużywane porty można uszczelnić silikonowymi uszczelkami zaślepiającymi
  • Opcjonalne sterylne zestawy do wyrównywania ciśnienia (filtr tarczowy strzykawki 0,2 µm)
  • Kompletny system składający się z Butelka laboratoryjna 1295 pressure plus+ z 4-portową zakrętką GL 45 (PP), czterema złączami śrubowymi (czarne, gwint M8) i 12x silikonowych uszczelek (4x 1,6 mm, 4x 3,2 mm i 4x zaślepki)
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
wyposażenie dodatkowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)