This product has not been tested or approved for use in pressure or vacuum applications. When pressure or vacuum conditions are a concern, the Duran Pressure Plus products are recommended. Please see the link below to review these product options:
https://www.sigmaaldrich.com/search/duran-pressure-plus?focus=products&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=Duran%20Pressure%20Plus&type=product
Z742275
DURAN® Connection Cap System GL 25 with PBT cap
number of ports, 4, stainless steel ports, PTFE insert
Synonim(y):
292621303
Wybierz wielkość
321,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
321,00 zł
Polecane produkty
Materiały
PTFE insert
stainless steel ports
Właściwości
for tubing i.d. 3.2 mm (1/8 in. )
number of ports 4
producent / nazwa handlowa
DURAN® 292621303
Opis ogólny
Zastosowanie
- Pobieranie próbek o małej objętości
- Dostarczanie mediów do małych bioreaktorów
- Bioreaktor z zasilaniem wsadowym
- Obwód perfuzji dla hodowli komórkowej
- Natlenianie / napowietrzanie bardzo małych próbek
- Zastosowanie w mikroreaktorze chemicznym
Cechy i korzyści
- Nakrętki mają gwint GL 25, który pasuje do mniejszych butelek DURAN o pojemności 10 lub 25 ml.
- Męskie złącze węża z kolcami nadaje się do wężyków o średnicy wewnętrznej 3,2 mm (1/8 cala).
- Dostępne z 2, 3 lub 4 króćcami z kolcami ze stali nierdzewnej (316L) klasy chirurgicznej.
- Materiały konstrukcyjne są certyfikowane jako dopuszczone do kontaktu z żywnością
- Odporność na wysoką temperaturę do 180°C
- Możliwość autoklawowania w temperaturze 121°C przez 15 minut
- Wielokrotnego użytku o długiej żywotności
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
-
Are the seals of these lids made to withstand a pressure (positive and negative)? If so, please could you let me know what this pressure is. Many thanks, Joel