Przejdź do
55061
Mobile Phase Reservoir System
bottle size 2 L
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1620,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
1620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
bottle size
2 L
General description
This convenient system is made entirely of inert parts: glass, Tefzel, PEEK, and PTFE TFE. Includes 10 ft./3 m of 1/8 in. O.D. PTFE tubing, a PEEK bottom-of-the-bottle filter/sparger, a plug, and a 1-liter or 2-liter safety-coated bottle.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5506255060-U58061
bottle size
2 L
bottle size
-
bottle size
1 L
bottle size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mobile Phase Reservoir System
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)