The photo provided is representative of the entire group of related GL 45 capping products. Each component is offered separately. This specific product is the blue hose connection screw cap shown second from the right as seen in provided image.
Z680443
Duran® GL 45 connection system caps and accessories
hose connection screw cap, blue PP GL 14
Synonim(y):
1129814
Wybierz wielkość
45,40 zł
Wybierz wielkość
About This Item
45,40 zł
Polecane produkty
Materiały
blue polypropylene
producent / nazwa handlowa
DURAN® 1129814
Parametry
-40-140 °C temp. limit
Opis ogólny
Sterylne wyrównanie ciśnienia jest możliwe dzięki zastosowaniu filtra membranowego.
Cechy i korzyści
- Wykonane z PP, PTFE, silikonu
- Akcesoria zaprojektowane do użytku z zakrętkami 1295 GL 45 2/3 portowymi lub zakrętkami GL 45 / 9819 Stirred Bottle Reactor.
- Bezpieczny transfer cieczy do lub z butelek laboratoryjnych
- Cztery wkładki są odpowiednie do sztywnych lub półsztywnych rurek o różnych średnicach zewnętrznych: 1,6, 3,0, 3,2 lub 6,0 mm
- Niebieska nasadka przelotowa PP GL 14 z otwartym wieczkiem do użytku z wkładkami
- Zamknięta czerwona nasadka PBT GL 14 do uszczelniania nieużywanych portów
- Sterylne wyrównanie ciśnienia jest możliwe dzięki zestawowi kompensacji ciśnienia
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
-
Does this item include all the pieces shown in the photo, or is that a different SKU?