Z680524
Duran® HPLC bottle pressure plus connection systems
volume 500 mL
Synonim(y):
1129821
Wybierz wielkość
631,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
631,00 zł
Polecane produkty
Materiały
clear bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
round bottle
Połączenie
joint threadedGL 45
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 1129821
Parametry
1.5 bar max. pressure
pojemność
500 mL
500 mL
śr. × wys.
86 mm × 176 mm
Opis ogólny
Możliwe jest podłączenie węży o różnych średnicach (1,6 i 3,2 mm), a także sterylnych zestawów do wyrównywania ciśnienia (filtr membranowy 0,2 μm).
Cechy i korzyści
- Akceptuje dwie różne średnice sztywnych lub półsztywnych rurek (1,6 lub 3,2 mm)
- Nieużywane porty można uszczelnić silikonowymi uszczelkami zaślepiającymi
- Opcjonalne sterylne zestawy do wyrównywania ciśnienia (filtr tarczowy strzykawki 0,2 µm)
- Kompletny system składający się z Butelka laboratoryjna DURAN® pressure plus+ z 4-portową zakrętką GL 45 (PP), czterema złączami śrubowymi (czarne, gwint M8) i 12x silikonowych uszczelek (4x 1,6 mm, 4x 3,2 mm i 4x zaślepki)
Informacje prawne
wyposażenie dodatkowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)