Kluczowe dokumenty
Z680427
Duran® GL 45 connection system caps and accessories
GL 45 blue PP screw cap with 4 ports for HPLC system
Synonim(y):
1129812, Akcesoria do systemu połączeń, Duran Connection Caps, System połączeń GL 45
Wybierz wielkość
2 EA
361,00 zł
361,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EA
361,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
361,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
blue-gray polypropylene
producent / nazwa handlowa
DURAN® 1129812
Parametry
-40-140 °C temp. limit
Opis ogólny
Zakrętka GL 45 z dwoma lub trzema portami z gwintem GL 14. Jest to elastyczny system modułowy, w którym dostępne są cztery różne średnice węży: 1,6 mm, 3,0 mm, 3,2 mm i 6,0 mm, które można podłączyć.
Sterylne wyrównanie ciśnienia jest możliwe dzięki zastosowaniu filtra membranowego.
Contains:
2x screw cap GL 45, 4 ports
2x set of 12x silicone seals (4 x 1.6 mm , 4 x 3.2 mm tubing seals, 4 x closure seals)
2x sets of 4x black M8 screw caps
The DURAN® HPLC bottle is available as a ready-made system. This comprises a special pressure resistant borosilicate glass bottle and a GL 45 screw cap with 4 ports. This enables 3 stations to be served at the same time from one reservoir. A filtered pressure equalisation set can be fitted to the fourth port. Complete system comprising: DURAN® pressure plus+ laboratory bottle with 4-port screw cap (PP); four screw connections (black, M8 thread) and silicone seals.
Cechy i korzyści
  • Odpowiedni dla dwóch różnych średnic zewnętrznych rurek HPLC 1,6 lub 3,2 mm
  • Nieużywane porty można uszczelnić silikonowymi uszczelkami zamykającymi / zaślepiającymi
  • Opcjonalny sterylny zestaw do wyrównywania ciśnienia (filtr strzykawkowy 25 mm 0,2 µm)
  • Zatyczki blokują opary rozpuszczalników VOC i utrzymują fazę ruchomą w czystości. Poprawiają zdrowie i bezpieczeństwo w laboratorium oraz jakość analizy
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)