Kluczowe dokumenty
Z742273
DURAN® Connection Cap System GL 25 with PBT cap
number of ports, 2, stainless steel ports, PTFE insert
Synonim(y):
292601301
Wybierz wielkość
1 EA
300,00 zł
300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
300,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE insert
stainless steel ports
Właściwości
for tubing i.d. 3.2 mm (1/8 in. )
number of ports 2
producent / nazwa handlowa
DURAN® 292601301
Opis ogólny
Wygodny system łączenia rurek do użytku z butelkami laboratoryjnymi 1295 GL 25 i butelkami na media. Adapter do butelek ułatwia przenoszenie płynów w zamkniętym i sterylnym systemie. Nakrętki są wyposażone w gwint GL 25, który pasuje do butelek 1295 o pojemności 10 lub 25 ml, i są dostępne z dwoma złączami do rurek. Złącza męskie wykonane są ze stali nierdzewnej 316L i pasują do rurek o średnicy wewnętrznej 3,2 mm (1/8"). Odporność na wysokie temperatury (do 180 °C). Nasadki są w pełni autoklawowalne (121 °C / 15 minut) i nadają się do wielokrotnego użytku.
Zastosowanie
  • Pobieranie próbek o małej objętości
  • Dostarczanie mediów do małych bioreaktorów
  • Bioreaktor z zasilaniem wsadowym
  • Obwód perfuzji dla hodowli komórkowej
  • Natlenianie / napowietrzanie bardzo małych próbek
  • Zastosowanie w mikroreaktorze chemicznym
Cechy i korzyści
  • Nakrętki mają gwint GL 25, który pasuje do mniejszych butelek DURAN o pojemności 10 lub 25 ml.
  • Męskie złącze węża z kolcami nadaje się do wężyków o średnicy wewnętrznej 3,2 mm (1/8 cala).
  • Dostępne z 2, 3 lub 4 króćcami z kolcami ze stali nierdzewnej (316L) klasy chirurgicznej.
  • Materiały konstrukcyjne są certyfikowane jako dopuszczone do kontaktu z żywnością
  • Odporność na wysoką temperaturę do 180°C
  • Możliwość autoklawowania w temperaturze 121°C przez 15 minut
  • Wielokrotnego użytku o długiej żywotności
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)