CLS401654
Złączka kołpakowa Corning® z 2 portami rurowymi ze stali nierdzewnej
diam. ~45 mm, polypropylene
Synonim(y):
Stopery
Wybierz wielkość
1140,00 zł
Cena katalogowa1200,00 złZaoszczędź 5%Wybierz wielkość
About This Item
1140,00 zł
Cena katalogowa1200,00 złZaoszczędź 5%Polecane produkty
Materiały
polypropylene
screw top orange cap
producent / nazwa handlowa
Corning 401654
Średnica
~45 mm
dopasowywanie
GL 45 thread
Cechy i korzyści
- Korek polipropylenowy 45 mm
- Dwie rurki ze stali nierdzewnej o długości 15,24 cm
- Możliwość sterylizacji w autoklawie
- Pasuje do szklanych i plastikowych naczyń Corning z gwintem GL45 mm
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)