Z742277
1295 wymienna uszczelka silikonowa do zaślepki GL 45 ze stali nierdzewnej
diam. × thickness 40.5 mm × 3 mm, opening I.D. 28 mm
Synonim(y):
292232805
Wybierz wielkość
204,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
204,00 zł
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
DURAN® 292232805
śr. × grubość
40.5 mm × 3 mm
śr. wewn. otworu
28 mm
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Wykonane ze stali nierdzewnej typu 316L, PBT i silikonu
- Aseptyczna obsługa płynów w zastosowaniach farmaceutycznych, biofarmaceutycznych i biotechnologicznych: Łatwiejsze mocowanie elastycznych rurek za pomocą złączek z kolcami
- Jedno, dwa lub trzy wciskane złącza na górnej i dolnej stronie są odpowiednie do podłączania elastycznych węży o średnicy wewnętrznej 8,0 mm, takich jak silikonowe rurki Sani-Tech Ultra (ULTRA-C-312).
- Swobodnie obracająca się wkładka ze stali nierdzewnej umożliwia otwarcie butelki bez rozłączania połączeń rurek
- Uproszczony transfer płynów w zamkniętych i sterylnych systemach dzięki adapterowi zakrętki butelki
- Wszystkie części są w pełni spawane, aby zapobiec wtrąceniom i ubytkom
- Higieniczna, elektropolerowana powierzchnia zapewniająca skuteczne czyszczenie i sterylizację
- Dostarczany w komplecie z silikonową uszczelką O-ring USP <88> klasy VI i zakrętką PBT GL 45 zapewniającą higieniczne, hermetyczne uszczelnienie
- Kod partii umożliwiający śledzenie i certyfikację partii
- Dostępna jest wymienna silikonowa uszczelka O-ring klasy VI USP i zakrętka PBT GL 45.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)