Kluczowe dokumenty
Z309230
Quickfit® Allihn condenser
L 250 mm, joint: ST/NS 40/38
Synonim(y):
CX7/06/SC
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
Połączenie
joint: ST/NS40/38
producent / nazwa handlowa
Quickfit CX 7/06/SC
dostępność
not available in USA and Canada
Długość
250 mm
powierzchnia
130 cm2
Opis ogólny
Bulb sections give greater surface area for more cooling than the corresponding Liebig type condenser. Generally used for reflux. Condensers have plain stem tops.
Cechy i korzyści
  • Wykonane ze szkła borokrzemianowego o rozszerzalności 3,3 zgodnie z normą ISO 3585 (ASTM E-438 typ 1 klasa A).
  • Znane również jako skraplacze refluksowe lub bańkowe
  • Wewnętrzne sekcje bańki zapewniają zwiększoną powierzchnię chłodzenia
  • Idealne do zastosowań refluksowych i ekstrakcji Soxhleta
  • Dostarczane z odłączanymi plastikowymi złączkami gwintowanymi, które umożliwiają łatwy i bezpieczny montaż elastycznych rurek o średnicy 9 mm.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)