Kluczowe dokumenty
225630
Tris(2-aminoethyl)amine
96%
Synonim(y):
2,2′,2′′-Nitrilotriethylamine, 2,2′,2′′-Triaminotriethylamine, TAEA
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
5 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.02 mmHg ( 20 °C)
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.497 (lit.)
bp
114 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
NCCN(CCN)CCN
InChI
1S/C6H18N4/c7-1-4-10(5-2-8)6-3-9/h1-9H2
Klucz InChI
MBYLVOKEDDQJDY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?