Kluczowe dokumenty
CLS6795KIT
Corning® digital display hot plate and stirring hot plate accessory kit
accessory kit is designed for all Corning digital display hot plates and stirring hot plates, 1/cs
Synonim(y):
Zestaw cyfrowej płyty grzejnej, Zestaw mieszającej płyty grzejnej, Zestaw płyty grzejnej Corning
Wybierz wielkość
1 EA
740,00 zł
740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
740,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.73
740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
sterylność
non-sterile
opakowanie
case of 1
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 6795KIT
kolor
none
kompatybilność
all Corning digital display hot plates and stirring hot plates
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ten zestaw akcesoriów jest przeznaczony do wszystkich płyt grzejnych Corning z wyświetlaczem cyfrowym i płyt grzejnych z mieszadłem (modele CLSPC400D, CLSPC420D, PC-600D, CLSPC620D). Jest niezależny od napięcia i zawiera regulator temperatury (CLS6795PR), który kontroluje temperaturę cieczy do 200ºC, dwuczęściowy pręt podtrzymujący o średnicy 5/16 cala (0,8 cm) i długości 18 cali (45,7 cm) (CLS440129) oraz magnetyczny chwytak mieszadła (CLS6970SR).
  • Używać z modelami: CLSPC400D, CLSPC420D, CLSPC600D, CLSPC620D
  • Zawiera regulator temperatury (CLS6795PR), dwuczęściowy pręt nośny o średnicy 5/16 cala (0,8 cm) i długości 18 cali (45,7 cm) (CLS440129) oraz magnetyczny chwytak mieszadła (CLS6970SR). (Zacisk głowicy (CLS440140) i pręt podtrzymujący (CLS440141) są pokazane na zdjęciu, ale NIE wchodzą w skład tego zestawu).
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)