Przejdź do
87976
Polyethylene glycol Standard ReadyCal Set Mp ~250-45′000
suitable for gel permeation chromatography (GPC)
Synonim(y):
PEG Molecular Weight Calibration Kit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 set
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2820,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
2820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Segment
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
format
neat
storage temp.
2-8°C
Other Notes
ReadyCal Standards are polymer cocktails pre-weighed into autosampler vials for the convenient calibration of GPC/SEC/GFC systems.
This kit contains 10 sets of 3 color-coded vials, each containing four polyethylene glycols of different molar masses. Molar masses range from ~250 to ~45,000 Da and are carefully selected so that polymer traces are baseline separated.
This kit contains sufficient material for at least 10 calibrations and includes an instruction manual and calibration curve with measurement conditions.
Suitable for calibrations in aqueous solutions, DMF and DMAc (THF only for low molar masses).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
815068143476552
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
87976-1SET-F04061833057087