Kluczowe dokumenty
Z137529
Ace Allihn condenser
male joint: ST/NS 24/40, jacket L 300 mm
Wybierz wielkość
1 EA
884,00 zł
884,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
884,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
884,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
male joint: ST/NS24/40
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 594114
dł. osłony
300 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Approximately one bulb per 50 mm. Fits Abderhalden drying apparatus, Z137545.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)