Kluczowe dokumenty
DWK986548
WHEATON® fiolka scyntylacyjna z dołączonym korkiem mocznikowym wyłożonym LDPE, szklana
lips on vial translucent borosilicate glass bottle, capacity (20 mL), screw cap
Synonim(y):
986548, Fiolka scyntylacyjna
Wybierz wielkość
1900,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1900,00 zł
Polecane produkty
Materiały
lips on vial translucent borosilicate glass bottle
low-density polyethylene liner
white cap
Właściwości
with cap
opakowanie
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 986548
średnica butelki &razy; wys. &razy; szer.
(28 mm) (61 mm) (302 mm)
pojemność
(20 mL)
dopasowywanie
22-400 neck
22-400
Opis ogólny
- Rozmiar 20 ml
- Wykonane ze szkła borokrzemianowego Wheaton 180 o niskiej zawartości potasu
- Zliczanie tła jest spójne i niskie; transmisja ultrafioletowa jest wysoka
- Dostępne z dołączonym korkiem, korkiem pakowanym oddzielnie lub bez korka
- Wymiary (śr. x wys.): 28 mm x 61 mm (z nasadką)
Cechy i korzyści
- Konwersja z rurek ze szkła borokrzemianowego typu I, PET lub HDPE
- Stałe i niskie wartości tła; wysoka przepuszczalność promieniowania ultrafioletowego
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)