Przejdź do
B8782
Nalgene® wide mouth Lab Quality HDPE bottle
capacity 30 mL, translucent, with cap, pack of 12 ea
Synonim(y):
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles, Nalgene 2104-0001, laboratory container, vessel
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
12 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
85,30 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
85,30 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polypropylene cap, round bottle, translucent
joint
Joints threaded neck (28)
feature
with cap
packaging
pack of 12 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 2104-0001
bottle diam. × H
34 mm × 63 mm
capacity
30 mL
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B9157B9032B9282
feature
with cap
feature
with cap
feature
with cap
feature
with cap
manufacturer/tradename
Nalgene® 2104-0001
manufacturer/tradename
Nalgene® 2104-0008
manufacturer/tradename
Nalgene® 2104-0004
manufacturer/tradename
Nalgene® 2104-0016
material
polypropylene cap, translucent , round bottle
material
polypropylene cap, round bottle, translucent
material
polypropylene cap, round bottle, translucent
material
polypropylene cap, round bottle, translucent
capacity
30 mL
capacity
250 mL
capacity
125 mL
capacity
500 mL
joint
Joints threaded neck (28)
joint
Joints threaded neck (43)
joint
Joints threaded neck (38)
joint
Joints threaded neck (53)
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)