Kluczowe dokumenty
Z130583
Nalgene® narrow-mouth bottles
capacity 500 mL
Synonim(y):
Butelki HDPE, butelka nalgene, butelki nalgene
Wybierz wielkość
12 EA
320,00 zł
320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
12 EA
320,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
amber high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
round bottle
Połączenie
Joints threaded neck (28)
Właściwości
with cap
opakowanie
pkg of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 2004-0016
średnica butelki × wys.
73 mm × 170 mm
pojemność
500 mL
Opis ogólny
Popular all-purpose containers for use in most laboratory applications. Not autoclavable. Protects light-sensitive liquids.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1