Kluczowe dokumenty
Z130540
Nalgene® narrow-mouth bottles
capacity 30 mL
Synonim(y):
Butelki HDPE, butelka nalgene, butelki nalgene
Wybierz wielkość
12 EA
132,05 zł
132,05 zł
Cena katalogowa139,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
12 EA
132,05 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
132,05 zł
Cena katalogowa139,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
amber high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
round bottle
Połączenie
Joints threaded neck (20)
Właściwości
with cap
opakowanie
pkg of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 2004-0001
średnica butelki × wys.
34 mm × 61 mm
pojemność
30 mL
Opis ogólny
Popular all-purpose containers for use in most laboratory applications. Not autoclavable. Protects light-sensitive liquids.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)