Kluczowe dokumenty
Z130591
Nalgene® narrow-mouth bottles
capacity 1,000 mL
Synonim(y):
Butelki HDPE, butelka nalgene, butelki nalgene
Wybierz wielkość
6 EA
344,00 zł
344,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
6 EA
344,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
344,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
amber high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
round bottle
Połączenie
Joints threaded neck (38)
Właściwości
with cap
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene® 2004-0032
średnica butelki × wys.
91 mm × 216 mm
pojemność
1,000 mL
Opis ogólny
Popular all-purpose containers for use in most laboratory applications. Not autoclavable. Protects light-sensitive liquids.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)