Kluczowe dokumenty
Z125318
Ace PTFE ferrules
for tubing o.d., 3.2 mm (1/8 in.)
Wybierz wielkość
12 EA
199,00 zł
199,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
12 EA
199,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
27121703
NACRES:
NB.35
199,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
for tubing o.d. 3.2 mm (1/8 in.)
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 1171003
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For use in place of O-rings on threaded glassware.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)