Przejdź do
22309
Supeltex M-1 Packed Column Ferrule, 1/8 in. Column O.D.
I.D. 1/8 in., 1/8 in. O.D. Column, pkg of 100 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121815
NACRES:
SB.54
1310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 100 ea
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
I.D.
1/8 in.
fitting
1/8 in. for 1/8 in. O.D. packed column
compatibility
1/8 in. O.D. Column
General description
Characteristics: Ideal for connection to mass spectrometers. High reusability. Isothermal use only.
Material Composition: Ceramic-filled PTFE
Maximum Temperature:
250 °C
Legal Information
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
224762249222478
description
I.D. 1/8 in., 1/8 in. O.D. Column, pkg of 100 ea
description
I.D. 1/8 in., 1/8 in. O.D. Column, pkg of 50 ea
description
I.D. 1/4 in., 1/4 in. O.D. Column, pkg of 10 ea
description
I.D. 1/4 in., 1/4 in. O.D. Column, pkg of 50 ea
I.D.
1/8 in.
I.D.
1/8 in.
I.D.
1/4 in.
I.D.
1/4 in.
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 50 ea
packaging
pkg of 10 ea
packaging
pkg of 50 ea
fitting
1/8 in. for 1/8 in. O.D. packed column
fitting
-
fitting
-
fitting
1/4 in. GC fitting ferrule for 1/4 in. O.D. packed column
compatibility
1/8 in. O.D. Column
compatibility
1/8 in. O.D. Column
compatibility
1/4 in. O.D. Column
compatibility
1/4 in. O.D. Column
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)