Merck
Z125334
Ace PTFE ferrules
for tubing o.d., 9.5 mm (3/8 in.)
About This Item
Kod UNSPSC:
27121703
NACRES:
NB.35
Właściwości
for tubing o.d. 9.5 mm (3/8 in.)
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 1171011
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For use in place of O-rings on threaded glassware.