Kluczowe dokumenty
Z111538
Polystyrene vial for analog Wig-L-Bug® grinder/mixer
L 2 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
23151817
dostępność
not available in EU
Długość
2 in.
pojemność
1.0 mL
Średnica
1/2 in.
Opis ogólny
With PE slip-on cap. For mulling with mineral oil. Use with Plexiglas® ball pestles, order separately.
Informacje prawne
Plexiglas is a registered trademark of Arkema
Wig-L-Bug is a registered trademark of Dentsply Rinn
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)