Kluczowe dokumenty
Z645141
IKA® M 20 universal mill
batch mill, stainless steel, 230V, 1/cs
Synonim(y):
młyny, szlifierki
Wybierz wielkość
1 EA
40 020,00 zł
1 EA
40 020,00 zł
40 020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
40 020,00 zł
1 EA
40 020,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.74
40 020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
wejście AC/DC
230 V AC
Materiały
stainless steel (milling chamber and beater/cutter)
Właściwości
CE compliant
opakowanie
case of 1
pack of 1
producent / nazwa handlowa
IKA 160360X
szer. × wys. × śr.
170 mm × 350 mm × 170 mm
masa
6.6 kg
Opis ogólny
1385 M 20 Młyn uniwersalny
Młyn wsadowy odpowiedni do mielenia na sucho twardych i kruchych substancji.
  • Dwuścienna komora mielenia może być chłodzona wodą za pomocą dwóch adapterów do węży
  • Wyjmowana komora mielenia, łatwa do czyszczenia
  • Dwie komory mielące mogą być obsługiwane naprzemiennie za pomocą jednego napędu
  • Ostrze M 21 w zestawie
  • Typ procesu: wsadowy
  • Zasada działania: cięcie/uderzanie
  • Moc znamionowa silnika: 620 W
  • Moc znamionowa silnika: 260 W
  • Prędkość maks.: 20 000 obr.
  • Prędkość obwodowa maks.: 72 m/s
  • Pojemność użytkowa maks.: 250 ml
  • Twardość wsadu maks.: 5 Mohs
  • Wielkość ziarna podawanego materiału maks.: 7 mm
  • Materiał bijaka/frezu: stal nierdzewna 1.4034
  • Materiał komory mielenia: stal nierdzewna 1.4301
  • Czas włączenia zasilania: ON 7 min
  • Czas wyłączenia: OFF 10 min
  • Komora mielenia może być chłodzona wodą: tak
  • Wsad do młyna może być chłodzony w komorze mielenia suchym lodem: tak
  • Wsad do młyna może być chłodzony w komorze mielenia ciekłym azotem: nie
  • Wymiary (szer. x wys. x gł.): 170 x 350 x 170 mm
  • Waga: 6,6 kg
Cechy i korzyści
  • Dwuścienna komora mielenia może być chłodzona wodą za pomocą dwóch adapterów węża
  • Wyjmowana komora mielenia, łatwa do czyszczenia
  • Dwie komory mielące mogą być obsługiwane naprzemiennie za pomocą jednego napędu
  • Tarcza M 21 w zestawie
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
A 4-step comprehensive ICP-MS workflow including sample homogenization, with standard addition calibration method, to determine heavy metals in Cannabis sativa.