Przejdź do
793418
Phenyl-α-MIDA-boryl aldehyde
Synonim(y):
(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)(phenyl)acetaldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
480,00 zł
360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H14BNO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.06
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
360,00 zł
Cena katalogowa480,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
mp
144-149 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C(C=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H14BNO5/c1-15-7-12(17)19-14(20-13(18)8-15)11(9-16)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3
InChI key
RQJSTCYODUTEFL-UHFFFAOYSA-N
Application
This boronic acid derivative is in a series of the first known stable α-boryl aldehyde species. Through the employment of the MIDA-protected boronic ester, this building block has been shown as a precursor to the synthesis of unnatural amino acids.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
798754698032
description
-
description
-
description
95%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
form
solid
form
powder
form
powder
mp
144-149 °C
mp
-
mp
166-170 °C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)