Merck
Z529648
Sigma-Aldrich
Digital Wig-L-Bug® grinder/mixer
Multi-speed
About This Item
Kod UNSPSC:
41121813
Produkt Z529648 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
wejście AC/DC
110 V
dostępność
not available in EU
szer. × śr. × wys.
4 3/4 in. × 10 1/4 in. × 8 in.
Opis ogólny
  • Easy-to-use icon-driven control panel
  • Membrane keypad is easily cleaned and disinfected
  • Safety cover shields capsules, reduces noise
  • Speeds of 3,800, 4,200, 4,600, and 4,800 rpm
  • Accurate digital circuitry with LED readout of time and speed
  • Vials and pestles sold separately
Informacje prawne
Wig-L-Bug is a registered trademark of Dentsply Rinn
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)