Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 884,00 zł 663,00 zł |
Informacje o tej pozycji
663,00 zł
Cena katalogowa884,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
liquid
contains
~0.2% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
functional group
phenyl
storage temp.
−20°C
SMILES string
C=C\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C10H10/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h2-9H,1H2/b7-3+
InChI key
XZKRXPZXQLARHH-XVNBXDOJSA-N
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95.0% (HPLC) | description 95% | description ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains p-tert-butylcatechol as stabilizer | description 99 atom % 13C |
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay 95% | assay ≥98% (CP) | assay 99% (CP) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| form liquid | form liquid | form - | form - |
| contains ~0.2% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer | contains - | contains p-tert-butylcatechol as stabilizer | contains - |
| functional group phenyl | functional group hydroxyl | functional group - | functional group - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
131.0 °F
flash_point_c
55 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?