Z111481
Polystyrene vial for analog Wig-L-Bug® grinder/mixer
L 1 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
NACRES:
SB.32
Polecane produkty
Materiały
polystyrene vial
dostępność
not available in EU
metody
IR spectroscopy: suitable
Długość
1 in.
pojemność
1.0 mL
Średnica
1/2 in.
Opis ogólny
With PE slip-on cap. For mulling with mineral oil. Use with Plexiglas® ball pestles, order separately.
Informacje prawne
Plexiglas is a registered trademark of Arkema
Wig-L-Bug is a registered trademark of Dentsply Rinn
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)