Kluczowe dokumenty
Z111554
Sigma-Aldrich
Steel vial and ball pestle for analog Wig-L-Bug® grinder/mixer
stainless steel, diam. × L 1/2 in. × 1.0 in.
Wybierz wielkość
1 EA
521,00 zł
521,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
521,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
521,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
stainless steel
dostępność
not available in EU
metody
IR spectroscopy: suitable
śr. × dł.
1/2 in. × 1.0 in.
Opis ogólny
For grinding and mixing hard materials. Includes 1/4 in. diam. ball pestle.
Informacje prawne
Wig-L-Bug is a registered trademark of Dentsply Rinn
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)