Merck
W502804
Sigma-Aldrich
Propylene carbonate
≥99%
Synonim(y):
1,2-Propanediol cyclic carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.09
Beilstein:
107913
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
ciśnienie pary
0.13 mmHg ( 20 °C)
0.98 mmHg ( 50 °C)
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
851 °F
granice wybuchowości
14.3 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.421 (lit.)
tw
240 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
gęstość
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
269.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
132 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)