Merck
513660
Sigma-Aldrich
Luperox® TBEC, tert-Butylperoxy 2-ethylhexyl carbonate
95%
Synonim(y):
tert-Butylperoxy 2-ethylhexyl carbonate
Wybierz wielkość
100 ML
315,00 zł
500 ML
536,00 zł
315,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
315,00 zł
500 ML
536,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OCO3C(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.34
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
315,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.428 (lit.)
gęstość
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C13H26O4/c1-6-8-9-11(7-2)10-15-12(14)16-17-13(3,4)5/h11H,6-10H2,1-5H3
Klucz InChI
BRQMAAFGEXNUOL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Polymerization initiator
Informacje prawne
Product of Arkema Inc.
Luperox is a registered trademark of Arkema Inc.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Org. Perox. D - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?