Merck
W401404
Sigma-Aldrich
2-Phenylethyl isothiocyanate
FG
Synonim(y):
Phenethyl isothiocyanate, 2-Phenylethyl isothiocyanate
Wybierz wielkość
W401404-SAMPLE-K
220,00 zł
25 G
520,00 zł
100 G
658,00 zł
1 KG
5090,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W401404-SAMPLE-K
220,00 zł
25 G
520,00 zł
100 G
658,00 zł
1 KG
5090,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2CH2NCS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.24
Numer FEMA:
4014
Beilstein:
2084162
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
12.193
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5888 (lit.)
bp
139-140 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; sulfurous
ciąg SMILES
S=C=NCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H9NS/c11-8-10-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-7H2
Klucz InChI
IZJDOKYDEWTZSO-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CYP1A2(1544)
Opis ogólny
2-Phenylethyl isothiocyanate (2-PE ITC) is a bioactive isothiocyanate mainly found in Brassica vegetables.[1][2] It is produced by the enzymatic hydrolysis of 2-phenylethyl glucosinolate.[3] 2-PE ITC is the main compound responsible for the nematicidal effect of Brassica root tissues against (Pratylenchus neglectus Filipjev), a root-lesion nematode. This ability makes it a promising candidate for the development of soil fumigants.[4]
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Antibacterial activity and synergistic effect between watercress extracts, 2?phenylethyl isothiocyanate and antibiotics against 11 isolates of Escherichia coli from clinical and animal source.
Freitas E, et al.
Letters in Applied Microbiology, 57(4), 266-273 (2013)
In vitro inhibition of soil microorganisms by 2?phenylethyl isothiocyanate.
Smith BJ & Kirkegaard JA
Plant Pathology, 51(5), 585-593 (2002)
Evaluation of Antibacterial Activity of 3?Butenyl, 4?Pentenyl, 2?Phenylethyl, and Benzyl Isothiocyanate in Brassica Vegetables
Jang M, et al.
Journal of Food Science, 75(7) (2010)
Reduced susceptibility of Brassica napus to Pratylenchus neglectus in plants with elevated root levels of 2-phenylethyl glucosinolate.
Potter MJ, et al.
Journal of Nematology, 31(3), 291-291 (1999)
Jianzhong Zhu et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 190(8), 4400-4407 (2013-03-20)
Naturally occurring isothiocyanates (ITCs) from cruciferous vegetables are widely studied for their cancer chemopreventive effects. In this study, we investigated the effects of ITCs on TLR signaling, and found that the two most promising ITCs, phenethyl ITCs (PEITC) and D,L-sulforaphane