Przejdź do
S6317
L-Sulforaphane
≥95% (HPLC), Nrf/Keap activator, oil
Synonim(y):
(R)-1-Isothiocyanato-4-(methylsulfinyl)butane, 4-Methylsulfinylbutyl isothiocyanate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11NOS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.29
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
oil
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Sulforaphane, ≥95% (HPLC), oil
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
oil
optical activity
[α]/D -70 to -90°, c = 1.0 in chloroform-d
color
light yellow
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CS(=O)CCCCN=C=S
InChI
1S/C6H11NOS2/c1-10(8)5-3-2-4-7-6-9/h2-5H2,1H3/t10-/m1/s1
InChI key
SUVMJBTUFCVSAD-SNVBAGLBSA-N
Application
L-Sulforaphane was used to study Nrf2-mediated signaling in mouse primary preadipocytes6 and murine macrophage RAW 264.7 cell line.7
Biochem/physiol Actions
L-Sulforaphane is a potent, selective inducer of phase II detoxification enzymes with anticarcinogenic properties. Organosulfur compound found in cruciferous vegetables, including broccoli.
Sulforaphane is an anti-cancer, anti-microbial and anti-diabetic compound found in cruciferous vegetables.3,4 It induces the production of detoxifying enzymes such as quinone reductase and glutathione S-transferase that cause xenobiotic transformation. Sulforaphane also increases the transcription of tumor suppressor proteins and inhibits histone deacetylases. It modulates inflammatory responses by suppressing the LPS-mediated expression of iNOS, COX-2, IL-1β and TNF-α.3,5
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S4441574215SML0262
form
oil
form
liquid
form
liquid
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (UPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: soluble 40 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
ethanol: 10 mg/mL, DMSO: 20 mg/mL
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
color
light yellow
color
-
color
slight yellow
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)