Przejdź do
E33904
Ethyl isothiocyanate
97%
Synonim(y):
Ethyl mustard oil
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
321,00 zł
240,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5NCS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
87.14
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-831-2
Beilstein/REAXYS Number:
1737705
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
240,75 zł
Cena katalogowa321,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.512 (lit.)
bp
130-132 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
density
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, isothiocyanate
SMILES string
CCN=C=S
InChI
1S/C3H5NS/c1-2-4-3-5/h2H2,1H3
InChI key
HBNYJWAFDZLWRS-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
377430476013242632
description
97%
description
95%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
95%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
density
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
mp
-
mp
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
bp
130-132 °C (lit.)
bp
150 °C (lit.)
bp
29-30 °C/10 mmHg (lit.)
bp
55-56 °C/30 mmHg (lit.)
signalword
Danger
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
flash_point_f
88.7 °F - closed cup
flash_point_c
31.5 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)