Merck
W203408
Sigma-Aldrich
Allyl isothiocyanate
≥95%, FCC
Synonim(y):
AITC, Oil of mustard
Wybierz wielkość
W203408-SAMPLE-K
220,00 zł
500 G
520,00 zł
1 KG
698,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W203408-SAMPLE-K
220,00 zł
500 G
520,00 zł
1 KG
698,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHCH2NCS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.15
Numer FEMA:
2034
Beilstein:
773748
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2110
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
12.025
NACRES:
NA.21
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Halal
Kosher
zgodność regionalna
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.529 (lit.)
bp
150 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
gęstość
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
horseradish; pungent
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=CCN=C=S
InChI
1S/C4H5NS/c1-2-3-5-4-6/h2H,1,3H2
Klucz InChI
ZOJBYZNEUISWFT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Allyl isothiocyanate is mainly found in Brassica species such as mustard, cabbage, and broccoli.[1] It is formed by the degradation of the glucosinolate, sinigrin.[2]
Działania biochem./fizjol.
Naturally occurring constituent of cruciferous vegetables.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
113.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
45 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Antibacterial mechanism of allyl isothiocyanate.
Lin CM, et al.
Journal of Food Protection, 63(6), 727-734 (2000)
Sensitization and desensitization to allyl isothiocyanate (mustard oil) in the nasal cavity.
Brand G & Jacquot L.
Chemical Senses, 27(7), 593-598 (2002)
Dong Xiao et al.
Carcinogenesis, 24(5), 891-897 (2003-05-29)
Dietary isothiocyanates (ITCs) are highly effective in affording protection against chemically induced cancers in laboratory animals. In the present study, we demonstrate that allyl isothiocyanate (AITC), a constituent of cruciferous vegetables, significantly inhibits proliferation of cultured PC-3 (androgen-independent) and LNCaP
Yuesheng Zhang
Molecular nutrition & food research, 54(1), 127-135 (2009-12-05)
Allyl isothiocyanate (AITC), which occurs in many common cruciferous vegetables, is widely and often frequently consumed by humans. Besides antimicrobial activity against a wide spectrum of pathogens, it showed anticancer activity in both cultured cancer cells and animal models, although
M Murata et al.
Free radical biology & medicine, 28(5), 797-805 (2000-04-08)
Several isothiocyanates have been proposed as promising chemopreventive agents for human cancers. However, it has been reported that allyl isothiocyanate exhibit carcinogenic potential, and benzyl isothiocyanate and phenethyl isothiocyanate have tumor-promoting activities. We investigated whether these isothiocyanates could cause DNA